Drukuj
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54830-1G OR54830-250MG OR54830-5G
APOSOR54830-1GEA 3380 PLN
APOSOR54830-1G APOSOR54830-250MG APOSOR54830-5G
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
7-Oxa-6-thia-5-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide, N-BOC protected
Formuła: C₁₀H₁₇NO₅S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD31743876
Numer CAS: 2227204-96-6