Drukuj
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 580 PLN
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₇H₇ClO₂S₂
MW: 222.712 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32203986
Numer CAS: 2407349-23-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III