Drukuj
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 621 PLN
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227.098 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07364273
Numer CAS: 75840-13-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III