Drukuj
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 189 PLN
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Formuła: C₆H₂ClN₃O₂
MW: 183.552 g/mol
Temp. topnienia: 121…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07345667
Numer CAS: 31309-08-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III