Drukuj
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-4-Methoxycyclohexanamine
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 472 PLN
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formuła: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20278175
Numer CAS: 121588-79-2