Drukuj
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 2760 PLN
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₁Br
MW: 211.098 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD15527184
Numer CAS: 1260801-90-8
Jednostka: 1760
ADR: 8 III