Drukuj
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 2610 PLN
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₁Br
MW: 211.098 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD15527185
Numer CAS: 1260850-05-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 III