Drukuj
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 1820 PLN
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₁Br
MW: 211.098 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12024391
Numer CAS: 1150617-57-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III