Drukuj
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54643-1G OR54643-250MG
APOSOR54643-1GEA 3480 PLN
APOSOR54643-1G APOSOR54643-250MG
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected
Formuła: C₁₂H₁₅IN₂O₂
MW: 346.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31714176
Numer CAS: 2367002-59-1