Drukuj
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 2830 PLN
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 206…207 °C (756 mm Hg)
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045403
Numer CAS: 6970-72-5