Drukuj
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 667 PLN
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076231
Numer CAS: 75992-50-6