Drukuj
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 957 PLN
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 362,8 °C
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09910349
Numer CAS: 99420-75-4