Drukuj
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 533 PLN
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₇ClO₂S
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007456
Numer CAS: 52147-97-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II