Drukuj
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 197 PLN
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 140…145 °C (6 mm Hg)
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08236725
Numer CAS: 1836-05-1