Drukuj
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyridine-4-carboxylic acid
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 656 PLN
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 276…291 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03731176
Numer CAS: 54221-93-1