Drukuj
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-(1-carboxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(1-Carboxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 667 PLN
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formuła: C₁₂H₂₂N₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03410260
Numer CAS: 680579-19-5