Drukuj
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 255 PLN
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formuła: C₁₂H₆Cl₂O₂
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00448731
Numer CAS: 79756-69-7