Drukuj
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 522 PLN
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formuła: C₄H₃ClN₂·ClH
Temp. topnienia: 193…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870807
Numer CAS: 179051-78-6