Drukuj
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53135-1G OR53135-5G OR53135-25G
APOSOR53135-1GEA 218 PLN
APOSOR53135-1G APOSOR53135-5G APOSOR53135-25G
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Formuła: C₃₃H₃₂O₁₀
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09743681
Numer CAS: 174063-87-7