Drukuj
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 888 PLN
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253.606 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13189819
Numer CAS: 1196146-35-6