Drukuj
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR53024-1G OR53024-5G OR53024-10G
APOSOR53024-1GEA 1370 PLN
APOSOR53024-1G APOSOR53024-5G APOSOR53024-10G
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₁BrN₂·ClH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12913162
Numer CAS: 1059630-11-3