Drukuj
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 2150 PLN
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Formuła: C₈H₅BrN₂O₆
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15466487
Numer CAS: 36749-41-4