Drukuj
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 551 PLN
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Formuła: C₈H₅I₃O₂
Temp. Wrzenia: 204…244 °C
Temp. topnienia: 104…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00463862
Numer CAS: 15396-41-5