Drukuj
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,6-Dibromobenzoic acid methyl ester
OR52900-1G OR52900-250MG OR52900-5G
APOSOR52900-1GEA 1210 PLN
APOSOR52900-1G APOSOR52900-250MG APOSOR52900-5G
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Methyl 2,6-dibromobenzoate
Formuła: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234397
Numer CAS: 873994-34-4