Drukuj
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 836 PLN
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formuła: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31745691
Numer CAS: 2367002-56-8