Drukuj
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR52786-1G OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA 1340 PLN
APOSOR52786-1G APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.135 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071506
Numer CAS: 38160-63-3