Drukuj
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR52736-1G OR52736-250MG OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA 2610 PLN
APOSOR52736-1G APOSOR52736-250MG APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18391669
Numer CAS: 1261757-20-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III