Drukuj
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 385 PLN
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy 95%
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Temp. topnienia: 211…214 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012941
Numer CAS: 622-88-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II