Drukuj
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52724-1G OR52724-250MG OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 1080 PLN
APOSOR52724-1G APOSOR52724-250MG APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398801
Numer CAS: 121772-84-7