Drukuj
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 174 PLN
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.928 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18390264
Numer CAS: 63471-25-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III