Drukuj
Pyridine-4-sulphonic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 836 PLN
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formuła: C₅H₅NO₃S
MW: 159.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234082
Numer CAS: 5402-20-0
Jednostka: 1759
ADR: 8 III