Drukuj
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 1210 PLN
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₁H₂₁BO₃
MW: 212.094 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09997791
Numer CAS: 1391850-39-7