Drukuj
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 1820 PLN
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. topnienia: 82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01646103
Numer CAS: 6646-51-1