Drukuj
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 598 PLN
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.031 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09991674
Numer CAS: 1780-33-2