Drukuj
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 656 PLN
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Formuła: C₇H₆N₂O·ClH
Temp. topnienia: 226…229 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28954649
Numer CAS: 1858249-87-2