Drukuj
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 110 PLN
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temp. topnienia: 70…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398802
Numer CAS: 1257231-51-8