Drukuj
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5212-1G OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA 1500 PLN
APOSOR5212-1G APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formuła: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220.314 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064987
Numer CAS: 887922-91-0
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III