Drukuj
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dichloro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dichlorosalicylate
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 1280 PLN
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221.037 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464939
Numer CAS: 7606-87-3