Drukuj
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 592 PLN
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formuła: C₆H₉IN₄
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11655943
Numer CAS: 514854-13-8