Drukuj
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 934 PLN
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₃H₉BrO
MW: 261.114 g/mol
Temp. topnienia: 136…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05980925
Numer CAS: 50670-58-1