Drukuj
4-Acetoxybenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 377 PLN
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 37…42 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02752162
Numer CAS: 6309-46-2