Drukuj
3-Isobutylglutaric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 232 PLN
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Formuła: C₉H₁₆O₄
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD15529751
Numer CAS: 75143-89-4