Drukuj
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-Aminopropanoate
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 522 PLN
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formuła: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 192.3 °C
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06212562
Numer CAS: 15231-41-1