Drukuj
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 2700 PLN
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075027
Numer CAS: 57772-50-6