Drukuj
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)nitrobenzene, (3-Bromo-5-nitrophenyl)methanol
OR51800-1G OR51800-5G
APOSOR51800-1GEA 522 PLN
APOSOR51800-1G APOSOR51800-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-5-nitrobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09056873
Numer CAS: 139194-79-9