Drukuj
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 1820 PLN
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formuła: C₉H₇N₃O₃
Temp. topnienia: 124…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00724165
Numer CAS: 29289-18-7