Drukuj
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR51344-1G OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA 5430 PLN
APOSOR51344-1G APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17000076
Numer CAS: 1243282-67-8