Drukuj
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(Benzenesulphonyl)-7-bromo-2-iodo-1H-indole
OR51177-1G OR51177-250MG
APOSOR51177-1GEA 3270 PLN
APOSOR51177-1G APOSOR51177-250MG
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formuła: C₁₄H₉BrINO₂S
MW: 462.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2514953-08-1