Drukuj
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
OR51027-1G OR51027-5G
APOSOR51027-1GEA 0 PLN
APOSOR51027-1G APOSOR51027-5G
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene
Formuła: C₁₈H₁₃Cl
MW: 264.749 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 21711-54-6