Drukuj
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 708 PLN
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.097 g/mol
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07783030
Numer CAS: 7398-42-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 III